Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss
Artikelnummer. 10077900
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10077900 125 ml 70 mm 12 Stück
10342951 15 ml 38 mm 12 Stück
11739743 30 ml 43 mm 12 Stück
10454631 60 ml 53 mm 12 Stück
10693311 250 ml 70 mm 6 Stück
10482931 500 ml 120 mm 6 Stück
10473121 1000 ml 120 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10077900 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21180004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45 CHF
    42.98 CHF / 12 Stück
    Sparen 2.47 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In diesen chemisch hoch beständigen, geradwandigen, durchsichtigen PPCO-Weithalsgläsern können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern.
In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Die vielseitigen, durchscheinenden Dosen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt autoklaviert werden.
Eigenschaften:
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel.
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln.
  • Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Bei den Größen 500 ml und 1 l den Verschluss abnehmen und separat autoklavieren.
  • Dosen aus Polypropylen-Copolymer sind nicht flüssigkeitsdicht und werden daher nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsübertragungsverschluss DS2153-0700
Enthält Polypropylen-Kappen
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Halsinnendurchmesser (metrisch) 64 mm
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 12
Breite (metrisch) 50 g
Höhe (metrisch) 74 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.9 Zoll
Verschlussgröße 70 mm
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.