Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521770
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
53 mm
70mm
70 mm
120 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10537511
Marke: Thermo Scientific™ 21170060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz vor Brüchen und Kontamination durch diese PMP-Gefäße in Museumsqualität, durch die pro Jahr nur 2 % Formaldehyd verloren gehen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandigen PMP-Weithalsgefäße mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen bieten Schutz gegen Bruch und Kontamination. Diese hervorragenden Museums-Archivgefäße bieten eine gute Transparenz und hervorragende chemische Beständigkeit. Sie sind leichter als Glas mit nur 2 % Formaldehydverlust pro Jahr.
Eigenschaften:
  • Gefäße mit 125 ml bis 1 l Volumen haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche und können so besser gestapelt werden.
  • Vielseitige Anwendung der Gefäße im Labor durch gute Klarheit und ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Die geraden Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
  • Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden.
  • Sie sind nicht auslaufsicher; nicht für den Flüssigkeitstransport empfohlen.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.7 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Enthält Schraubverschluss
Material PMP
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 4
Gewicht (metrisch) 26 g
Klarheit Klar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.