Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus LDPE mit Verschluss ermöglichen ein einfaches Befüllen und Dosieren. Diese durchscheinenden Flaschen bestehen aus naturfarbenem Polyethylen niedriger Dichte und sind langlebig, durchsichtig und beständig gegen Chemikalien.
- Verschluss aus naturfarbenem Polypropylen
- Ideal für die Spurenmetallanalytik, da aus LDPE mit geringem Spurenmetallgehalt
- Die gleichmäßigen Wände sind widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
- Auslaufsicher†
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Weithalsflasche |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.