Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521699
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250mL
500mL
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
Packungsgröße:
40 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 15317203
Marke: Thermo Scientific™ N4110125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diesen bruchfesten, garantiert auslaufsicheren und sterilen Behälter zur Entnahme von Wasserproben für mikrobiologische Analysen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert auslauf- und bruchsicher. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen Zertifizierte Sterilität.
  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss
  • Garantiert auslaufsicher†
  • Zertifizierte Sterilität
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt und zwecks Manipulations- und Sterilitätssicherheit einzeln eingeschweißt
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen
  • Geeignet zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Jeder Verschluss ist einzeln mit manipulationssicherer Schweißfolie versiegelt
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.13 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 2.87cm
Enthält Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:Zertifiziert steril CofA (Analysezertifikat) im Karton enthalten und mit Chargennummer für Rückverfolgbarkeit barcodiert; Jeder Behälter ist einzeln mit Chargennummer und eindeutiger Behälternummer barcodiert; E
Material HDPE
Anzahl pro Karton 48
Verpackung 48er-Karton
Ersatzverschluss NA
Sterilität Steril
Transparenz Durchscheinend
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 5,1 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 150mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 99 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 Zoll
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 50mm