Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15365706
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250mL
500mL
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
Packungsgröße:
40 Stück
48 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
15365706 250mL 43 mm 60 Stück
15317203 125 ml 38 mm 48 Stück
15501161 500mL 53 mm 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15365706 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. N4110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.39 CHF
    324.72 CHF / 60 Stück
    Sparen 207.67 CHF
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diesen bruchfesten, garantiert auslaufsicheren und sterilen Behälter zur Entnahme von Wasserproben für mikrobiologische Analysen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert auslauf- und bruchsicher. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen Zertifizierte Sterilität.
  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss
  • Garantiert auslaufsicher†
  • Zertifizierte Sterilität
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt und zwecks Manipulations- und Sterilitätssicherheit einzeln eingeschweißt
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen
  • Geeignet zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Jeder Verschluss ist einzeln mit manipulationssicherer Schweißfolie versiegelt
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.31 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 3.33cm
Enthält Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:Zertifiziert steril CofA (Analysezertifikat) im Karton enthalten und mit Chargennummer für Rückverfolgbarkeit barcodiert; Jeder Behälter ist einzeln mit Chargennummer und eindeutiger Behälternummer barcodiert; E
Material HDPE
Anzahl pro Karton 60
Verpackung Fall von 60
Ersatzverschluss NA
Sterilität Steril
Transparenz Durchscheinend
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 10,1 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 300 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 131 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,15 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 61mm