Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10484933
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
63 bis 415 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10484933
Marke: Thermo Scientific™ 3121990016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und versenden Sie Flüssigreagenzien in diesen auslaufsicheren Weithalsverschlussflaschen, die den ICAO- und IATA-Anforderungen entsprechen.
Lagern und transportieren Sie flüssige Reagenzien mit Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss. Hergestellt aus robustem Polyethylen hoher Dichte sind diese Flaschen für diejenigen, die ihre eigene Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren lassen, empfehlenswert.
  • HDPE-Flaschen mit PP-Verschluss, Großpackung
  • Weithalsflaschen
  • Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
  • Für Kombinationsverpackungen
  • Auslaufsicher
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Weiß
Beschreibung IP2-Weithalsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Innendurchmesser (metrisch) 44 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 168 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp IP2-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,6 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.