Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521910
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10417243
Marke: Thermo Scientific™ 3121040001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die weite Öffnung dieser Nalgene Flaschen aus HDPE ermöglichen ein einfaches Befüllen mit Flüssigkeit sowie eine einfache Dosierung. Die Flaschen lassen sich Nalgene Verschlüssen sicher und dicht verschließen.
Die weite Öffnung der Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss ermöglichen ein einfaches Befüllen mit Flüssigkeit sowie eine einfache Dosierung. Die gleichmäßig dicken Wände aus naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte sind riss- und stoßfest und die Flaschen sind auslaufsicher,† wenn sie mit Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
  • Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte mit naturfarbenem Polypropylen-Verschluss
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Weiter Hals zum einfacheren Befüllen und Ausgießen
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 63 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 1,35 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.