Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Artikelnummer. 11764733
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 Zoll (6,4mm) ID
3/8 Zoll (9,5 mm) ID
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11764733 1/4 Zoll (6,4mm) ID 12 Stück
10668101 1/4 Zoll (6,4mm) ID 2 Stück
11774733 3/8 Zoll (9,5 mm) ID 12 Stück
10248930 3/8 Zoll (9,5 mm) ID 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764733 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 61770250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhalten Sie die Integrität Ihrer zu transferierenden Flüssigkeiten durch den Einsatz der Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücke mit Tülle und Ventil.
Erhalten Sie die Integrität Ihrer zu transferierenden Flüssigkeiten durch den Einsatz der Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücke mit Tülle und Ventil. Die Stecknippelverbindungen an jedem Ende und das interne Mittelventil, das verriegelt, wenn die Verbindungen entfernt werden, sind ideal für die Entwicklung eines betriebsinternen Flüssigkeitstransfersystems.
  • Der Flüssigkeitsfluss stoppt, wenn die beiden Hälften des Verbindungsstückes getrennt werden
  • Entwickelt für schnelles, einhändiges Lösen mit flexiblen Schläuchen
  • Ermöglicht eine auslaufsichere† Verbindung zwischen zwei Schläuchen, es können jedoch Klammern benötigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Stecknippel, Ventil Schnelltrennung
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3,28 in.
Gesamtlänge (metrisch) 83,3 mm
Zur Verwendung mit 1/4 Zoll (6,4mm) ID
Verpackungsmenge 2 St./Packung; 12 St./Karton
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 2 psig
Produkttyp Schnellkupplung mit Ventil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.