Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Erhalten Sie die Integrität Ihrer zu transferierenden Flüssigkeiten durch den Einsatz der Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücke mit Tülle und Ventil.
Marke: Thermo Scientific™ 6177-0250
Additional Details : Gewicht : 0.02340kg
Beschreibung
Erhalten Sie die Integrität Ihrer zu transferierenden Flüssigkeiten durch den Einsatz der Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücke mit Tülle und Ventil. Die Stecknippelverbindungen an jedem Ende und das interne Mittelventil, das verriegelt, wenn die Verbindungen entfernt werden, sind ideal für die Entwicklung eines betriebsinternen Flüssigkeitstransfersystems.
- Der Flüssigkeitsfluss stoppt, wenn die beiden Hälften des Verbindungsstückes getrennt werden
- Entwickelt für schnelles, einhändiges Lösen mit flexiblen Schläuchen
- Ermöglicht eine auslaufsichere† Verbindung zwischen zwei Schläuchen, es können jedoch Klammern benötigt werden
Spezifikation
Schnellkupplung mit Ventil | |
0,25 in | |
Polypropylen | |
83,3 mm | |
2 St./Packung; 12 St./Karton | |
2 psig |
Stecknippel, Ventil Schnelltrennung | |
6,4 mm | |
3,28 in. | |
1/4 Zoll (6,4mm) ID | |
Flexibel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.