Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger
Marke: Thermo Scientific™ DS0395-0708
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
- Thermoplastisches Elastomer Für alle Filterflaschen, für die ein Stopfen Nr. 7 oder Nr. 8 benötigt wird
Spezifikation
Manifolds and Filtering Flasks | |
Replacing #7 or #8 stoppers | |
Absaugmanschette | |
1.09 in. |
TPE | |
6 Gaskets | |
0.109 in. | |
1.09 to 1.56 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.