Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ T-Schlauchverbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsfluss mit nicht-konischen Schlauchverbindern des T-Typs, die aus Polypropylenharz bestehen und frei von tierischen Komponenten sind.
Marke: Thermo Scientific™ 6151-0500
Additional Details : Gewicht : 0.39800kg
Beschreibung
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Thermo Scientific™ Nalgene™ T-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind doppelt verpackt, um ihre Reinheit zu gewährleisten.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Polypropylen | |
12,7 mm | |
77,21 mm | |
12 |
Autoklavierbar | |
1/2 in. | |
3,04 in. | |
Schlauchinnendurchmesser1/2 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.