Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; durchscheinendes, braunes HDPE, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10610144
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20mm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 10610144
Marke: Thermo Scientific™ 3120849050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene durchscheinende, braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Thermo Scientific™ Nalgene durchscheinende, braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller Reagenzien.
Eigenschaften:
  • Nicht sterile Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Lichtundurchlässige, braune Polypropylen-Verschlüsse ohne Einlage
  • Die gleichmäßigen Wände bieten Riss- und Stoßfestigkeit
  • Nicht zytotoxisch
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im selben Karton à 2.000 Stk. geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchscheinend bernsteinfarben
Beschreibung 15 ml , 20 bis 415 Verschluss, Großpackung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Versand von kleinen Mengen an lichtempfindlichen, wertvollen Reagenzien
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 20mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,28 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 oder 120 mm großen Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.