Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für HDPE-Verschlüsse
Artikelnummer. 10180703
Click to view available options
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 zu 415 geändert
38 bis 415 mm
38 zu 430 geändert
43 zu 415 geändert
53 bis 415 mm
53B
83B
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10180703
Marke: Thermo Scientific™ 21951024
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genaue Drehmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter für HDPE-Verschlüsse.
Genaue Drehmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter für HDPE-Verschlüsse. Das präzise Anziehen von Nalgene Verschlüssen ist entscheidend, damit die Produkte auslaufsicher† verschlossen werden können.
  • Epoxid
  • Speziell für Nalgene HDPE-Verschlüsse entwickelt
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (2195-6169 und -6177) † Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Anschlüsse
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Antriebsgröße 1/4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. Nr. 2195, 6169 und -6177)
Material Epoxid
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.