Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ Low Particulate Bottles
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen mit Verschluss und niedrigem Partikel-/Metallgehalt aus Teflon™ FEP, die für die Aufnahme von weniger als 20 Partikeln pro ml bei 0.3 μm und höher zertifiziert sind, ermöglichen eine optimale Probenentnahme und Lagerung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Zwischenprodukten. Spurenelemente sind nach dem Gehalt von Mikrogramm pro Liter (ppb) zertifiziert. Das Produkt ist ideal zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien geeignet und enthält ein Qualitätszertifikat als Nachweis, dass das Produkt gemäß Spezifikationen getestet und freigegeben wurde.
- Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
- Einlagenlose Tefzel™ Schraubverschlüsse aus ETFE sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
- Flexibilität, Stoßfestigkeit und hervorragende Sicht auf den Inhalt für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Labor
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen fast alle Laborchemikalien
- Eignen sich hervorragend zum Aufbewahren hochreiner Chemikalien
- Nicht steril, autoklavierbar
- Durchscheinend
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 17 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Storage, Transportation |
| Material | Teflon-FEP |
| Anzahl pro Karton | 4/Cs. |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°C to 260°C |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.