Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Marke: Thermo Scientific™ 176-0020
229.07 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.52200kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
Hauptmerkmale- 10 bis 100 ml Probengröße
- Einlass: Weiblicher Luer-Lok™
- Auslass: Männlicher Luer-Stecker
- Gehäuse aus Polypropylen mit Farbringen zur Identifikation
- Aufdruck von Porengröße und Membrantyp auf der Einheit
Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA)
- Geringe Proteinbindung, geringerer Anteil an extrahierbaren Substanzen als standardmäßiges CA
- Geeignet für Zellkulturflüssigkeiten und zellulare Flüssigkeiten
- Gehäuse aus Polypropylen mit blauen Farbringen
Celluloseacetat (CA)
- Geringe Proteinbindung und extrahierbare Substanzen
- Für die Sterilfiltration und Klärfiltration von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien
- Gehäuse aus Polypropylen mit roten Farbringen
Nylon
- Von Natur aus hydrophil, geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, geringe Proteinbindung
- Geeignet für Alkohole, kryoprotektive Substanzen wie DMSO und mit wässrigen/biologischen und schwachen Lösungsmitteln
- Gehäuse aus Polypropylen mit rosa Farbringen
- Von Natur aus hydrophob
- Hervorragend geeignet für die Filtration von HPLC/GC-Lösungsmitteln. Ideal für steriles Belüften mit Luft oder anderen Gasen während der Filtration
- Gehäuse aus Polypropylen mit weißen Farbringen
Spezifikation
Violett | |
Nylon | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter | |
4 mm |
Violett, Membran: Nylon, 0.2 um Porengröße | |
0.2 μm | |
Sterilfiltration von kryoprotektiven Substanzen wie DMSO und mit | |
Nalgene™ | |
10 bis 100 ml (Probe) | |
4 mm |