Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysen-Filtertrichter
Die preisgünstigen, sterilen Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten.
Marke: Thermo Scientific™ 140-4045
Additional Details : Gewicht : 0.94500kg
Beschreibung
Die preisgünstigen, sterilen Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysen-Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten. Der Trichter lässt sich durch einfaches Drücken und Drehen schnell abnehmen, um die CN-Membran auszuwechseln.
Eigenschaften:- Robuste Manschetten aus hochschlagfestem Polystyrol sorgen für zuverlässige Leistung
- Vormontiert, steril, einzeln verpackt für Produktintegrität
- Trichteradapter passen in Stopfen Nr. 8 zur Verwendung mit Bohrungen von 0,5 Zoll in Absaugvorrichtungen oder Filterflaschen
- Cellulosenitrat-Membran mit 47 mm Durchmesser ist für Wasserqualitätsprüfungen zertifiziert
- 250 ml-Größen sind nützlich beim Testen von Getränken, die schäumen können
- Kat. 147-0045 besitzt eine graue Membran, die sich bei Benetzung schwarz färbt, sodass wachsende Kolonien leichter zu erkennen und zu zählen sind
Lieferumfang: Sechs Trichteradapter pro Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.