Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
BIOPHARMA
Product Code. 15587995
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Unit Size:
12 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Unit Size
15587995 500 ml 53 mm 48 Stück
10145660 60 ml 28 mm 12 Stück
10379630 175 ml 38 mm 12 Stück
10524051 250 ml 43 mm 12 Stück
10400011 500 ml 53 mm 12 Stück
10248280 1 l 63 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15587995 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21140016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 CHF
    185.32 CHF / 48 Stück
    Sparen 29.68 CHF
    13% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. Durch hervorragende chemische Beständigkeit eignen sich diese Flaschen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. HDPE weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sodass sich diese Flaschen für zahlreiche Anwendungen eignen. Eignen sich für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C (-148 °F).
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Durch die rechteckige Form passen sie bequem in Tiefkühlgeräte zur Lagerung bei bis zu -100 °C (-148 °F)
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Einlage sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare HDPE-Flaschen sind so konzipiert, dass sie unter gewöhnlichen Laborbedingungen viele Jahre halten. Doch wie bei allen langlebigen Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Nalgene HDPE-Flaschen und ihre Verpackung sind leicht wiederverwertbar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Flaschenprodukte verpackt sind. Nach Ablauf der Produktlebensdauer sollten Sie Ihre Nalgene HDPE-Flaschen waschen und recyceln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Weithalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.7 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 146 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Produkttyp Quadratische Weithalsflasche
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.