Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonatflaschen mit Graduierung, ohne Verschluss: Verpackt auf Tablett
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15236717
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
40 Stück
60 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 15236717
Marke: Thermo Scientific™ 3620150500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diese haltbaren, autoklavierbaren Flaschen mit einem einfach zu handhabenden quadratischen Design für die Lagerung wässriger Lösungen und die Kurzzeitlagerung von Medien.
Entscheiden Sie sich für quadratische Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Flaschen mit Skala zur Lagerung wässriger Lösungen und zur Kurzzeitlagerung von Medien. Diese Flaschen sind haltbar, autoklavierbar und dank ihres quadratischen Designs praktisch in der Handhabung.
  • Durchsichtig
  • Praktische quadratische Form
  • Autoklavierbar
  • Auch bei niedrigen Temperaturen widerstandsfähig und haltbar
  • Mit permanenter Graduierung und tropfsicherer Halsöffnung
Bestellinformationen:
Ohne Verschlüsse auf Tabletts verpackt, diese sind separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Bitte nur leer autoklavieren. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Flaschen mit farbigen Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 20
Sterilität Unsteril
Graduierungen Permanente Graduierungen
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 177 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 74 mm²
Verschlusstyp Schraubverschluss (separat zu bestellen)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.