Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonatflaschen mit Graduierung, ohne Verschluss: Verpackt auf Tablett
Description
Entscheiden Sie sich für quadratische Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Flaschen mit Skala zur Lagerung wässriger Lösungen und zur Kurzzeitlagerung von Medien. Diese Flaschen sind haltbar, autoklavierbar und dank ihres quadratischen Designs praktisch in der Handhabung.
- Durchsichtig
- Praktische quadratische Form
- Autoklavierbar
- Auch bei niedrigen Temperaturen widerstandsfähig und haltbar
- Mit permanenter Graduierung und tropfsicherer Halsöffnung
Bestellinformationen:
Ohne Verschlüsse auf Tabletts verpackt, diese sind separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Bitte nur leer autoklavieren. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Flaschen mit farbigen Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
Spécification
Spécification
| Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Quadratische Flasche mit Graduierung |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,1 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl pro Karton | 60 |
| Afficher plus |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.