Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss: Steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521802
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
1 L
500 erweitert
500 ml
60 ml
Verschlussgröße:
24 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
200 Stück
24 Stück
40 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10159742
Marke: Thermo Scientific™ 3420230060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpacken Sie biologische und diagnostische Reagenzien, die aseptisches Dispensieren oder Hinzufügen von Ergänzungsmitteln per Spritze erfordern, in diesen haltbaren, bruchfesten Medienflaschen.
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen sind robust, bruchsicher und verfügen über einen Septumverschluss zum sterilen Abfüllen über Spritzen bzw. zur Zugabe von Zusatzstoffen.
Eigenschaften:
  • Der Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte mit Silikon-/PTFE-Septum stellt sicher, dass die Flüssigkeit nur mit einer inerten nicht-haftenden PTFE-Oberfläche in Kontakt kommt.
    • Auslaufsichere† durchsichtige Medienflaschen
    • Die quadratische Form spart kostbaren Platz
    • Flaschen und Verschlüsse besitzen einen SAL-Wert von 10-6
    Bestellinformationen:
    Für Reinraumanwendungen auf Kunststoffträgern doppelt in Plastikbeuteln verschweißt verpackt.
    Empfohlen für:
    Ideal zum Verpacken biologischer und diagnostischer Reagenzien, die steril abgefüllt werden müssen bzw. zum Zusetzen von Zusatzstoffen über Spritzen.
    Hinweis:
    † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Mit Septumverschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 200
Anzahl pro Packung 40
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Erfüllen US-Standard USP, Klasse IV.Nicht zytotoxisch.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 82 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,23 in.
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.