Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. p-4521806
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
96 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10037950 30 ml 96 Stück
10444481 60 ml 96 Stück
10484481 125 ml 48 Stück
10028010 250 ml 48 Stück
11744414 1000 ml 24 Stück
13138643 2000 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10037950 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20190030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen.
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
  • Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
  • Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
  • Steril und pyrogenfrei
  • Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
  • Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.496 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.55 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
Anzahl pro Karton 96/Cs.
Anzahl pro Packung 24/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10-6), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.