Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 11734414
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
96 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11734414 500 ml -
10037950 30 ml 96 Stück
10444481 60 ml 96 Stück
10484481 125 ml 48 Stück
10028010 250 ml 48 Stück
11744414 1000 ml 24 Stück
13138643 2000 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11734414 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20190500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 CHF
    194.55 CHF / 24 Stück
    Sparen 40.45 CHF
    17% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen.
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
  • Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
  • Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
  • Steril und pyrogenfrei
  • Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
  • Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.10 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
Anzahl pro Karton 24/Cs.
Anzahl pro Packung 12/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 177 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,97 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10-6), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI.
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Medienflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.