Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tabletts eingeschweißt
Artikelnummer. 10262953
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
53B
Packungsgröße:
12 Stück
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
60 Stück
96 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10262953 500 ml 38 bis 430 mm 40 Stück
10561075 30 ml 20 bis 415 mm 280 Stück
10304293 60 ml 24 bis 415 mm 200 Stück
10384333 125 ml 38 bis 430 mm 96 Stück
10140463 250 ml 38 bis 430 mm 60 Stück
10622634 1 l 38 bis 430 mm 24 Stück
10222813 2 l 53B 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10262953 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3220200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 CHF
    177.90 CHF / 40 Stück
    Sparen 44.10 CHF
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verpacken und versenden Sie flüssige Medien, Puffer und Seren mit diesen quadratischen, widerstandsfähigen, schwerwandigen Flaschen, die eine hervorragende Gasbarriere bieten.
Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen.
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Werden auf Tabletts eingeschweißt geliefert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Transparente Flaschen zur einfachen Erkennung des Inhalts
  • Unsteril
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 500 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von Medien und Seren
Material PETG
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 20
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 177 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,97 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR
Produkttyp Medienflasche