Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Artikelnummer. p-7179966
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Packungsgröße:
20 Stück
35 Stück
48 Stück
50 Stück
70 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 16480601
Marke: Thermo Scientific™ CEN20190030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch.
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliKeine kostspieligen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte mehr/liliAus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)/liliSchrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung/liliAuslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse/liliIdeal für die Lagerung und Probenahme pharmazeutischer Wirkstoffe und größerer Mengen an Zwischenprodukten/liliAuch die perfekte Wahl für die Herstellung und Lagerung von Puffern und Kulturen sowie für die Langzeitlagerung pH-sensitiver Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliIn Schrumpffolie verpackt auf Tabletts/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.55 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, Vorbereitung, Aufbewahrung, Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Höhe (metrisch) mit Verschluss 64 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 70/Cs.
Anzahl pro Packung 7/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) > 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3,2 lb.
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität Konform mit USP Klasse VI, zertifizierte Strahlungsstabilisierung (SAL 10-6)
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Medienflasche
Breite (angloamerikanisch) 6,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation