Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Nalgene Viereckige Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 342044-1000
170.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24322" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10212913
  • 174.92 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.Sie sind für den Einsatz in Abfüllanlagen ausgelegt.Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Sterile Flaschen mit permanenter Graduierung und eingearbeitetem Schrumpfring am Flaschenhals
  • Nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und pyrogenfrei
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von
    10-6
    Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL-Wert)
  • Aus Materialien hergestellt, die garantiert frei von tierischen Komponenten sind
  • Die Verschlüsse für diese Flaschen müssen separat bestellt werden (Bestellnr. 342151-0384)
Hinweis:
Jede Charge wird zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit† getestet. Für den Lufttransport geeignet. †Der Begriff „auslaufsicher“ gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen von 100 mm und größer, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Durchsichtig
1,1 in.
PET
12
Erfüllen die aktuellen biologischen Teststandards, einschließlich USP Klasse VI, USP 661.1.
Ja
Quadratisch
213 mm
8,4 in.
92 mm
33,8 oz.
3.6 Zoll
28 mm
24
Steril
Nein
Eng
Steril
Medienflasche
38 bis 430 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1430262 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum02/07/2025 Catalog Number342044-1000
Chargennummer1428217 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum25/06/2025 Catalog Number342044-1000
Chargennummer1428216 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number342044-1000
Chargennummer1430262 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/06/2025 Catalog Number342044-1000
Chargennummer1428217 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/06/2025 Catalog Number342044-1000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt > 1.000 ml, Verschluss der Größe 38-430, verpackt auf einem Tablar
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.