Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt Artikelnummer.: 10069202
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10069202
650 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
650 mL
1 l
Artikelnummer. 10069202
Marke: Thermo Scientific™ 3420440650
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Viereckige Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.Sie sind für den Einsatz in Abfüllanlagen ausgelegt.Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Sterile Flaschen mit permanenter Graduierung und eingearbeitetem Schrumpfring am Flaschenhals
  • Nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und pyrogenfrei
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL-Wert)
  • Aus Materialien hergestellt, die garantiert frei von tierischen Komponenten sind
  • Die Verschlüsse für diese Flaschen müssen separat bestellt werden (Bestellnr. 342151-0384)
Hinweis:
Jede Charge wird zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit† getestet. Für den Lufttransport geeignet.
†Der Begriff auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen von 100 mm und größer, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 650 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 22 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PET
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Erfüllen die aktuellen biologischen Teststandards, einschließlich USP Klasse VI, USP 661.1.
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,8 Zoll
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1428215 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum19/05/2025 Catalog Number342044-0650
Chargennummer1427588 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number342044-0650
Chargennummer1424743 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum21/04/2025 Catalog Number342044-0650
Chargennummer1428215 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number342044-0650
Chargennummer1427588 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number342044-0650
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt >