Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15485683
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
60 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15485683 650 ml 48 Stück
15488084 125 ml 96 Stück
10572225 250 ml 60 Stück
15431964 1 l 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15485683 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8420400650
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese quadratischen Flaschen gewährleisten eine hervorragende Gasbarriere für die Lagerung und den Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren.
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss bieten ausgezeichnete Gasbarriereeigenschaften zum Lagern und Transportieren von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese leichten Flaschen sind bruchsicher und steril und besitzen eine platzsparende quadratische Form.
Eigenschaften:
  • Polyethylenterephthalat mit naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte
  • Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
  • Mit Gammastrahlung auf SAL-Wert 10-6 sterilisiert
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Transparent und mit reduzierter Durchlässigkeit von CO2 und O2
  • Flaschen- und Verschlussmaterial ist frei von tierischen Komponenten 
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Produkte sind auf Kunststoffträgern eingeschweißt. Die Kunststoffträger sind im Innern des Umkartons in Plastikbeuteln doppelt verschweißt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 650 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 22 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Nalgene 650 ml quadratische PET-Medienflaschen mit naturfarbenem Verschluss aus HDPE, steril, in der EU hergestellt
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.99 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.1 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PET
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität PET-Medienflaschen und HDPE-Verschlüsse erfüllen die gültigen biologischen und pharmazeutischen Prüfnormen einschließl. USP Klasse VI, USP <661> sowie des Europäischen Arzneimittelbuches für anomale Toxizität.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,8 Zoll
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.