Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP)
Artikelnummer. 10617521
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20mm
24mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10617521 1 l 38 – 430 mm 6 Stück
11784294 30 ml 20mm 12 Stück
10044870 60mL 24mm 12 Stück
10054870 125 ml 38 – 430 mm 12 Stück
10546732 250 ml 38 – 430 mm 12 Stück
10370811 500 ml 38 – 430 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10617521 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90 CHF
    35.53 CHF / 6 Stück
    Sparen 0.37 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Platzsparende quadratische Form, autoklavierbar.
Eigenschaften:
  • Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
  • Graduiert für einfaches Dosieren
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
  • Durchscheinende Flaschen lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
  • Nützlich zwischen 0 °C und 135 °C (32 °F und 275 °F)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Das Flaschenhalsdesign ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857283 geschützt. Die quadratische Flasche mit gebogenen Schultern ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857279 geschützt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 218 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 92 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Produkttyp Enghalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.