Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10054870
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20mm
24mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10054870
Marke: Thermo Scientific™ 20160125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Platzsparende quadratische Form, autoklavierbar.
Eigenschaften:
  • Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
  • Graduiert für einfaches Dosieren
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
  • Durchscheinende Flaschen lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
  • Nützlich zwischen 0 °C und 135 °C (32 °F und 275 °F)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Das Flaschenhalsdesign ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857283 geschützt. Die quadratische Flasche mit gebogenen Schultern ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857279 geschützt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 109 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.