Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521955
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20mm
24 mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10451181
Marke: Thermo Scientific™ 20180030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sparen Sie Platz mit diesen rechteckigen Enghalsflaschen aus HDPE. HDPE-Flaschen sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und Zerbrechen und gleichzeitig günstig, sodass sie bei zahlreichen Laboranwendungen zum Einsatz kommen.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eine permanente Graduierung und einen tropfsicheren Ausguss zum einfacheren Abmessen und Ausgießen.
Platzsparende quadratische Form, chemisch beständig.
Eigenschaften:
  • Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
  • Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Graduiert für einfaches Dispensieren
  • Auslaufsicher†
  • Für Temperaturen bis zu -100 °C (148 °F)
  • Nicht autoklavierbar
  • Nimmt am ACT-Label-Programm von My Green Lab teil
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behältereignen sich für die Langzeitlagerung, sollten jedoch keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 64mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,52 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20mm
Durchmesser (metrisch) 38mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.