Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss: Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10661674
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10661674
Marke: Thermo Scientific™ 3120181000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese quadratischen, durchsichtigen Flaschen mit sichtbarem Flüssigkeitsspiegel und eingegossenen Graduierungen sind platzsparend und gewährleisten einfaches Abmessen.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss sind platzsparend, bruchsicher und resistent gegen Chemikalien. An diesen quadratischen, durchscheinenden Flaschen lässt sich der Füllstand dank der permanenten Graduierungen einfach ablesen, was die Dosierung erleichtert. Die quadratischen Flaschen mit Polypropylen-Verschluss sind platzsparend und verfügen über tropfsichere Halsöffnungen, die das Ausgießen erleichtern.
  • Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Nicht autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Permanente Graduierungen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 50
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen Permanente Graduierungen
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 220 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Höhe (angloamerikanisch) 8,65 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.