Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss: Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10593375
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10593375 500 ml 125 Stück
11329784 125 ml 250 Stück
10292663 250 ml 250 Stück
10661674 1 l 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10593375 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120180500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 CHF
    360.50 CHF / 125 Stück
    Sparen 30.50 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese quadratischen, durchsichtigen Flaschen mit sichtbarem Flüssigkeitsspiegel und eingegossenen Graduierungen sind platzsparend und gewährleisten einfaches Abmessen.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss sind platzsparend, bruchsicher und resistent gegen Chemikalien. An diesen quadratischen, durchscheinenden Flaschen lässt sich der Füllstand dank der permanenten Graduierungen einfach ablesen, was die Dosierung erleichtert. Die quadratischen Flaschen mit Polypropylen-Verschluss sind platzsparend und verfügen über tropfsichere Halsöffnungen, die das Ausgießen erleichtern.
  • Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Nicht autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Permanente Graduierungen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen Permanente Graduierungen
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 177 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,98 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 74,4 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung