Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10480033
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
250 ml-Röhrchen
28 und 30 ml-Röhrchen
500 ml- und 1 l-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10480033 63 mm 500 ml- und 1 l-Röhrchen 2 Stück
10633791 20 mm 28 und 30 ml-Röhrchen 2 Stück
10643791 24 mm 50 ml-Röhrchen 2 Stück
10470033 58 mm 250 ml-Röhrchen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10480033 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS31320063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.90 CHF
    56.48 CHF / 2 Stück
    Sparen 5.42 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Dichtkappen gewährleisten die auslaufsichere Funktion von Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen.
Nutzen Sie die Nalgene Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen, um die Auslaufsicherheit† der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen sicherzustellen. Sie sind auch für die Zentrifugation gefährlicher Substanzen empfohlen.
Kompatibilität:
  • DS3132-0058 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0250 und 3140-0250
  • DS3132-0063 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 und 3122-1010
  • DS3132-0020 – Zur Verwendung mit Nalgene Oak Ridge Röhrchen, 28 ml und 30 ml
  • DS3132-0024 – Zur Verwendung mit Nalgene Oak Ridge Röhrchen, 35ml und 50ml
Hinweis:
Legen Sie vor dem Autoklavieren den Deckel oder Verschluss auf den Behälter, ohne diesen zuzuschrauben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 63 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchenkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Passend Oak Ridge Rohrgröße 500 ml , 1L
Material Polypropylen, roter Gummi
Anzahl pro Packung 2
Anzahl pro Karton 2
Produktlinie Nalgene
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml- und 1 l-Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.