Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schraubverschlusssätze für Oak Ridge-Röhrchen
Artikelnummer. 10602641
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Verschlussgröße 20
Verschlussgröße 24
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10602641 Verschlussgröße 20 2 Stück
10383341 Verschlussgröße 24 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602641 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS31310020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.85 CHF
    58.46 CHF / 2 Stück
    Sparen 3.39 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verarbeiten Sie Röhrchen mit der höchsten Nenndrehzahl (10.000 x g oder höher) ohne Auslaufen, selbst wenn sie voll sind mit diesen Verschlusskappenbaugruppen.
Thermo Scientific Nalgene Schraubverschlusssätze gestatten selbst bei randvollen Zentrifugenröhrchen den Einsatz bei maximaler Drehzahl.
Eigenschaften:
  • Sichere Passform des Verschlusses für die Verwendung bei maximaler Drehzahl ohne Auslaufen
  • Autoklavierbar/für biologisch gefährliche Stoffe/auslaufsicher†
Inhalt:
  • Polypropylen-Schraubverschluss
  • Tefzel™ ETFE-Stecker
  • Viton Fluorelastomer O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 20 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchenkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Passt Verschlussgröße 20
Material Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer
Anzahl pro Packung 2
Anzahl pro Karton 2
Produktlinie Nalgene
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschlussgröße 20
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.