Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason-Flaschen aus PPCO mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10663062
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10663062 2000 ml 4 Stück
10224501 500 ml 6 Stück
10234501 1000 ml 6 Stück
12055107 3000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10663062 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21152000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Transferieren Sie Flüssigkeiten im Labor oder Feld mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Mason-Flaschen mit Verschluss.
Thermo Scientific Nalgene Mason-Flaschen aus Polypropylen eignen sich zusammen mit dem Nalgene-Verschluss (Katalognr. DS2153) zum Umfüllen von Flüssigkeiten und Dekantieren im Labor oder im Freien.
Diese Flaschen mit einem Halsdurchmesser von 70 mm passen auf die meisten Mischer und Anschlüsse oder Deckel mit Mason-Gewinde.
  • 70 mm-Halsöffnung zum Anbringen von Anschlüssen oder Deckeln mit Mason-Gewinde oder mit Osterizer™ oder anderen Mischern mit passenden Gewinden
  • Weite Halsöffnung zur einfachen Befüllung oder Probenahme
  • Autoklavierbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse
  • Ersatzverschlüsse separat erhältlich (Kat. Nr. 712154-0700)
Hinweise:
  • Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
  • Mason-Gefäße sind nicht flüssigkeitsdicht. Nicht für den Flüssigkeitstransport empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 oz., 2.000 ml
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 61 mm
Innendurchmesser (metrisch) 120mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsübertragungsverschluss DS2153-0700
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 4
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 244mm
Produkttyp Einmachglas
Höhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 mm
Durchmesser (metrisch) 121 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.