Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbarer Filtertrichter mit Klemme
Thermo Scientific™ Nalgene wiederverwendbare Filtertrichter mit Klemme sind ideal für Labore, in denen Partikelproben und mikrobiologischen Proben in der Qualitätskontrolle mit hohem Durchsatz analysiert werden.
Marke: Thermo Scientific™ DS0315-0047
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene wiederverwendbare Filtertrichter mit Klemme sind ideal für Labore, in denen Partikelproben und mikrobiologischen Proben in der Qualitätskontrolle mit hohem Durchsatz analysiert werden.
Die Klemme ermöglicht das schnelle Auswechseln der Membran und ist somit ideal für die effiziente Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben. Der haltbare, bruchsichere Polysulfontrichter ist robust, nicht toxisch und kann wiederholt gespült und autoklaviert werden.
- Genaue Passform sorgt für eine effiziente Filtration auch nach dem Autoklavieren
- Graduierung des Behälters von 100 bis 250 ml in 25-ml-Schritten
- Aluminiumklemme ermöglicht Bedienung mit einer Hand und einfaches Auswechseln der Membranen
- Autoklavierbar
Spezifikation
47 mm | |
Polysulfon | |
High-throughput particle and microbiological QC testing | |
1 Ea. |
250 ml | |
Autoclavable | |
Rugged Polysulfone Funnel, Polypropylene Copolymer Cover with 3 ports, Friction-fit TPE Caps (3 caps), Support Plate for 47 mm membrane, Silicone Gasket, No. 8 Stopper with 0.5625 in. hole, Aluminum Clamp | |
Filtering Funnel |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.