Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
175.00 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 mm |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10633521
![]() |
Thermo Scientific™
2322-0020 |
9 l |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10008080
![]() |
Thermo Scientific™
2322-0050 |
20 l |
223.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum bequemen Befüllen und Säubern. Ausgestattet mit einem stabilen Edelstahlgriff und extremer Stoßfestigkeit. Ideal für den Einsatz im Kühlraum Autoklavierbar/durchsichtig/graduiert/auslaufsicher†.
- Mit Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen; TPE-Dichtung
- Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Kanister.
- Permanente Graduierungen in Schritten von 5 l für bequeme Ausgabe.
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Kanister
- Der in einem Stück geformte Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit.
- Aufgrund der durchsichtigen Wand ist dieser Kanister ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die visuelle Überprüfung des Inhalts notwendig ist.
- Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen.
- Autoklavierbar/durchsichtig/graduiert/auslaufsicher†
- Kanister mit Hahn sind “auf Ausgießen” kalibriert und mit einem Hahnverschluss ausgestattet.
- Kanister ohne Hahn sind “auf Halten” kalibriert.”
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 oder 120 mm großen Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
†
Spezifikation
Autoklavierbar | |
100 mm | |
Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn | |
Ideal für den Einsatz, wenn eine Sichtprüfung des Inhalts erforderlich ist | |
Polycarbonat | |
Ballonflasche mit Hahn |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
86 mm | |
Eingegossener Hahnansatz mit Schlauchadapter | |
Je 1 |