Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige HDPE-Flaschen mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212823
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10212823 250 ml 38 mm 250 Stück
10009022 125 ml 28 mm 500 Stück
10202813 500 ml 48 mm 125 Stück
10612444 1 l 53 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10212823 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120070008
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank ihrer platzsparenden rechteckigen Form sind die rechteckigen HDPE-Verschlussflaschen eine gute Wahl bei wenig Platz.
Dank ihrer platzsparenden rechteckigen Form sind die rechteckigenThermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlussflaschen eine gute Wahl bei wenig Platz.
Merkmale:
  • Widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
  • Aus naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylenverschluss
  • Auslaufsicher†
  • Großpackung für Verpackungsanwendungen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Rechteckige Flasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 117 mm
Produkttyp Flasche
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.