Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige HDPE-Flaschen mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Dank ihrer platzsparenden rechteckigen Form sind die rechteckigenThermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlussflaschen eine gute Wahl bei wenig Platz.
- Widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
- Aus naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylenverschluss
- Auslaufsicher†
- Großpackung für Verpackungsanwendungen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Rechteckige Flasche |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.4 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 125 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.