Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filtratflaschen
Mit den gammasterilisierten Filtratflaschen sparen Sie Zeit und minimieren Kontaminationen. Hervorragend geeignet als Vorratsbehälter.
Marke: Thermo Scientific™ 455-0250
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
Mithilfe der gammasterilisierten Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filtratflaschen sparen Sie Zeit und minimieren Kontaminationen. Zur Verwendung mit Nalgene Flaschenaufsatzfiltern oder als Ersatz- bzw. Zusatzbehälter für Nalgene Gewebekultur- und Sterilfiltereinheiten. Hervorragend geeignet als Vorratsbehälter.
- Das großzügige Flaschenvolumen ermöglicht die Zugabe von zusätzlichem Serum oder anderen Additiven zum Filtrat
- Die auslaufsicheren† Schraubverschlüsse verhindern Änderungen des pH-Werts in der Filtratflasche und gewährleisten so eine längere Haltbarkeit des gelagerten Mediums
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
Spezifikation
Virgon Klares Polystyrol-Fläschchen, weißer pigmentierter Verschluss aus reinem HDPE | |
Weite | |
24 | |
250 mL |
Steril | |
Weite | |
24 | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.