Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filtratflaschen
Beschreibung
Mithilfe der gammasterilisierten Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filtratflaschen sparen Sie Zeit und minimieren Kontaminationen. Zur Verwendung mit Nalgene Flaschenaufsatzfiltern oder als Ersatz- bzw. Zusatzbehälter für Nalgene Gewebekultur- und Sterilfiltereinheiten. Hervorragend geeignet als Vorratsbehälter.
- Das großzügige Flaschenvolumen ermöglicht die Zugabe von zusätzlichem Serum oder anderen Additiven zum Filtrat
- Die auslaufsicheren† Schraubverschlüsse verhindern Änderungen des pH-Werts in der Filtratflasche und gewährleisten so eine längere Haltbarkeit des gelagerten Mediums
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
Spezifikation
Spezifikation
| Kappenmaterial | Virgin HDPE |
| Verschlussfarbe | White |
| Material | Virgon Klares Polystyrol-Fläschchen, weißer pigmentierter Verschluss aus reinem HDPE |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Weite |
| Öffnung | Weit |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
| Fit for Purpose | Steril |
Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.