Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521570
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10430613
Marke: Thermo Scientific™ 31410250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zentrifugieren Sie mit diesen mit einem Dichtverschluss ausgestatteten PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit.
Zentrifugieren Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit; die Flaschen verfügen über einen Dichtverschluss für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Geschwindigkeiten sowie beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen. Die lichtdurchlässigen Flaschen aus stabilem und robustem Polypropylen-Copolymer sind für Pelletierungsanwendungen ausgelegt, wie zum Beispiel Zellernte und Protein-Biochemie, einschließlich Ammoniumsulfatfällung. Zudem sind die PPCO-Flaschen autoklavierbar und bieten hervorragende mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Die Flasche verfügt über einen Dichtungsverschluss aus Polypropylen mit Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen
  • Die Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Erfordert:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Sorvall GSA Rotor ist die Verwendung des Nalgene Zentrifugenadapters (DS3125-0250) erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 60.7 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Länge (metrisch) 133.4 mm
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Closure Included Ja
Graduated Nein
Max. Kraft 27,500 x g
Form Rund
Höhe (metrisch) 132,8 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,40 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,23 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen (PP)
Durchmesser (metrisch) 61,1 mm
Verschlusstyp Verschlusskappensatz mit Silikondichtung
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.