Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb
Diese hohen Verschlüsse ermöglichen eine schnelle Probenbestimmung. Diese in verschiedenen Farben lieferbaren sterilen Verschlüsse enthalten keinen O-Ring, der herausfallen und den Inhalt verunreinigen könnte.
Marke: Thermo Scientific™ 342825-0113
Additional Details : Gewicht : 0.56964kg
Beschreibung
Mit diesen bernsteinfarbenem Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen können Sie die verschiedenen Proben problemlos unterscheiden. Die Verschlüsse werden in einer Vielzahl von Farben angeboten und haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Eigenschaften:
- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
- Zusammen mit braunen PPCO-Mikro-Verpackungsfläschchen bieten sie Schutz für lichtempfindliche Reagenzien.
- Die permanenten, farbkodierten Einlagen enthalten keine toxischen Schwermetalle.
- Die Einlagen kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.
- Schraubverschlüsse mit Gewinde sind steril bis 10-6 SAL, RNase-/DNase-frei, nicht zytotoxisch, pyrogenfrei und auslaufsicher† , wenn sie mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen verwendet werden.
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile braune Fläschchen müssen separat bestellt werden (Kat. Nr. 342805)
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Steril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Orange | |
Polypropylen-Copolymer | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.