Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbare Flaschenaufsatzfilter aus Polysulfon
Sie verbinden die praktischen Möglichkeiten eines Flaschenaufsatzfilters mit den Einsparungen eines wiederverwendbaren Flaschenaufsatzfilters. Sicheres Aufschrauben auf Medienflaschen aus Glas mit 33 oder 45 mm großem Hals.
Marke: Thermo Scientific™ 710320-0045
Additional Details : Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
- Erhältlich in den Größen 250 ml und 500 ml
- Polysulfon ist robust und kann gereinigt und autoklaviert werden
- Permanente Graduierungen erleichtern die Bestimmung des Probenvolumens
- Polypropylen-Schlauchadapter kann zur sterilen Belüftung während des Autoklavierens mit Baumwollstopfen versehen werden
- Herausnehmbare Membranstützplatte für die Sterilfiltration wurde für maximalen Durchfluss und Durchsatz entwickelt
- Die Filtereinheit verwendet Vakuumschläuche mit 6 bis 8 mm ID (0,25 bis 0,3125')
Spezifikation
Autoclavable | |
Reusable | |
Polysulfone | |
Bottletop Filter | |
1.67 in. |
Accepts 6 to 8 mm vacuum tubing | |
Media Bottle (Glass) | |
45 mm | |
500 mL | |
424 mm |