Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
366.00 CHF - 429.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polysulfon |
Anzahl pro Karton | 48 |
Anzahl pro Packung | 12 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11375514
![]() |
Thermo Scientific™
2500-0280 |
210 mL | 28- 415mm |
366.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11940526
![]() |
Thermo Scientific™
2500-0380 |
220 mL | 38 - 415mm |
429.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
Sie besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen Basen, schwache Säuren und alle wässrigen Lösungen. Geeignet für einen Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °100C168. Graduiert bei 90 und 99 ml. Genauigkeit ±1 ml.
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Basen und schwache Säuren — Ideal für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Geeignet in einem breiten Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °C
- Durchsichtig, daher gut lesbare Graduierungen bei 90 ml (für 0,1-Verdünnungen) und 99 ml (für 0,01-Verdünnungen), — Genauigkeit ±1 ml
- Autoklavieren bei der Verwendung mit Tween reduziert die Lebensdauer dieser Verdünnungsflasche
- Autoklavierbar/Durchsichtig/Auslaufsicher †
Spezifikation
Durchsichtig | |
48 | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Weit | |
152,9 mm | |
1,75 in. | |
Polypropylen | |
Nein |
Polysulfon | |
12 | |
Ja | |
Nein | |
Quadratisch | |
Verdünnungsflasche | |
1,75 in. | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.