Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, straight-through coupling, 3/8 inch
Beschreibung
Der Einsatz von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzanschlüssen aus Polypropylen für Befüll- und Belüftungsschnellschraubverschlüsse, die das Erstellen und Lösen von Verbindungen mit einer Hand bei Anwendung auf verbindende Anschlussteile unterstützen, führt zu einer schnelleren Installation. Hierbei handelt es sich um Ersatzschnellverschlusskupplungseinsätze mit Schlaucholive zur Verwendung mit Nalgene Schnellbefüll- und Belüftungsschraubverschlüssen.
- Zur Verwendung mit Nalgene Schnellbefüll/-belüftungsschraubverschlüssen
- Für weniger Leckagen und kürzere Installationszeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gerader Kupplungseinsatz |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 3/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 9,53 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene belüftete Verschlüsse mit Schnelleinfüllvorrichtung |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 6/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 6 Pk. |
| Produkttyp | Einsatz |
| Menge | Case of 6 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.