Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521782
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8 l
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53B
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11774364
Marke: Thermo Scientific™ 22210010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nutzen Sie zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten Gummihandschuhe und diese leichte Polypropylen-Kanne mit großem Tragegriff.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen eignen sich für die sichere Handhabung korrosiver Flüssigkeiten unter Zuhilfenahme von Gummihandschuhen und des großen Tragegriffs. Diese Kannen weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf. Der seitlich versetzte Ausguss erlaubt einfaches und genaues Ausgießen.
Merkmale:
  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren der Polypropylen-Kannen, den Verschluss abschrauben und lose auf den Flaschenhals setzen bzw. Verschluss ganz entfernen. Für beste Ergebnisse muss beim Autoklavieren ein gut belüfteter Verschluss verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.9 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.9 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Enthält Großer Tragegriff
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 304 mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 152 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.