Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Closure with Barbed Bulkhead Fittings, 1/4 inch
Artikelnummer. 10748871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Case of 4
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10748871 Case of 4 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10748871 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS21670002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15 CHF
    40.66 CHF / 4 Stück
    Sparen 6.49 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Zellkulturgefäße
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit Schlauchkupplungen zur Anpassung der meisten Nalgene Flaschen- und Ballonflaschenverschlüsse für den aseptischen Transfer von Flüssigkeiten.
  • Verschlüsse der Größe 38 bis 430 mm sind für die einfache, sichere Befestigung vor Ort vorgebohrt
  • Einstecktüllen auf beiden Seiten der Schlauchkupplung ermöglichen den Anschluss von Schläuchen innerhalb und außerhalb des Behälters
  • Hergestellt aus weißem, autoklavierbarem Polypropylen; kann sofort vor Ort sterilisiert werden
Enthält:Anleitung, Bohrschablone und zwei Schlaucholiven mit Acetalmuttern und Silikondichtungen.
Bestellinformation:Verschlüsse mit Schlauchkupplungen sind auch separat erhältlich (6149-0001 und 6149-0002).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 38 bis 430mm
Beschreibung Verschluss mit Schottverschraubung mit Widerhaken
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 1/4 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellkulturgefäße
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung 4 Pk.
Produkttyp Verschluss
Menge Case of 4