Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Abklärflaschen mit Ablasshahn besitzen eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eignen sich für destilliertes Wasser sowie Nährmedien.
Zum Lagern und Abfüllen von Lösungen und Medien, autoklavierbar, gute Chemikalienbeständigkeit.
Eigenschaften:
- Permanente Graduierungen in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
- Integrierte Henkel an den Schultern zum einfachen Tragen
- Ideal für die Lagerung und Abgabe von Lösungen und Medien; kann vor erneutem Befüllen autoklaviert werden, um Bakterienwachstum zu verhindern
- Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Hinweis:
- Die Behälter sind für die Langzeitlagerung verwendbar, direkte UV-Bestrahlung sollte jedoch vermieden werden
- Hals für Gummistopfen der US-Größe Nr. 13.5
- Verschluss für den Hahn im Lieferumfang enthalten
- Befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen für das Autoklavieren, um ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten
- Der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 50 l |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 83B |
| Farbe | Weiß (lichtundurchlässig) |
| Beschreibung | Autoklavierbare Ballonflasche mit Hahn |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 64 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 379 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungen und Medien für die Langzeitlagerung und -dispensierung |
| Mehr anzeigen |
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.