Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
50 l
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Sanitär-Ballonflaschen aus Polypropylen mit 3 Zoll-Sanitärflansch aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenentnahmen in biopharmazeutischen Anwendungen durch. Der verschweißte Sanitärflansch der Ballonflaschen ist einfach zu reinigen und ist nicht mit einem Schraubgewinde ausgestattet.
- Vielseitig mit 3″ hygienischen Tri-Clover-Flanschen
- Hygienisches Design mit weniger Oberflächen für Kontaminationen
- Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 gal. |
Produkttyp | Ballonflasche mit Enghals |
Verschlussgröße | 3 in. |
Beschreibung | Ballonflaschen mit 3 Zoll-Sanitärflansch |
Außendurchmesser (metrisch) | 250 mm |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen in biopharmazeutischen Anwendungen |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 353 mm |
Enthält | Griffe |